2-Chloropyrimidine-5-boronic acid pinacol ester 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2-chloro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrimidine, 2-chloro-5-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrimidine
OR17206-5G
OR17206-25G
APOSOR17206-5GEA
66.2
CHF
APOSOR17206-5G
APOSOR17206-25G
2-Chloropyrimidine-5-boronic acid pinacol ester 98%
2-Chloropyrimidine-5-boronic acid pinacol ester
Formel:
C₁₀H₁₄BClN₂O₂ MW: 240.494 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD11856048 CAS-Nummer: 1003845-08-6 |