5-Phenyl-o-phenetidine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Amino-4-ethoxybiphenyl
OR17199-1G OR17199-250MG
APOSOR17199-1GEA 195 CHF
APOSOR17199-1G APOSOR17199-250MG
5-Phenyl-o-phenetidine
5-Phenyl-o-phenetidine
Formel: C₁₄H₁₅NO
MW: 213,28 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03425697
CAS-Nummer: 856343-44-7
UN: 3335
ADR: 9,III