1,4-Dibrombenzol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR17127-1KG OR17127-250G OR17127-2KG
APOSOR17127-1KGEA 40.1 CHF
APOSOR17127-1KG APOSOR17127-250G APOSOR17127-2KG
1,4-Dibrombenzol 99%
1,4-Dibrombenzol
Formel: C₆H₄Br₂
MW: 235,91 g/mol
Siedepunkt: 219…220 °C
Melting Pt: 83…90 °C
Dichte: 1.841 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 100 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000089
CAS-Nummer: 106-37-6
EINECS: 203-390-2
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III