Methansulfonsäureanhydrid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR17123-100G
OR17123-500G
APOSOR17123-100GEA
51.5
CHF
APOSOR17123-100G
APOSOR17123-500G
Methansulfonsäureanhydrid 98%
Methanesulphonic anhydride
Formel:
C₂H₆O₅S₂ Siedepunkt: 125 °C/4mmHg Melting Pt: 64…67 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007556 CAS-Nummer: 7143-01-3 EINECS: 230-442-1 UN: 3261 ADR: 8,III |