Isochinolin-7-amin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
7-Aminoisoquinoline, Isoquinolin-7-amine
OR17108-1G
APOSOR17108-1GEA
76.6
CHF
APOSOR17108-1G
Isochinolin-7-amin
Isochinolin-7-amin
Formel:
C₉H₈N₂ MW: 144,1700 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD08669932 CAS-Nummer: 23707-37-1 |