4-Brom-2-pyridincarbonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
4-Bromo-2-cyanopyridine
OR17101-100G
OR17101-5G
OR17101-25G
APOSOR17101-100GEA
1120
CHF
APOSOR17101-100G
APOSOR17101-5G
APOSOR17101-25G
4-Brom-2-pyridincarbonitril 98%
4-Brom-2-pyridincarbonitril
Formel:
C₆H₃BrN₂ Melting Pt: 87…91 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04065805 CAS-Nummer: 62150-45-2 UN: 3439 ADR: 6.1,III |