4-Amino-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine, 6-Amino-7-deazapurine
OR17059-5G
APOSOR17059-5GEA
38.3
CHF
APOSOR17059-5G
4-Amino-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine 98%
4-Amino-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Formel:
C₆H₆N₄ MW: 134,142 g/mol Melting Pt: 257…262 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD01686848 CAS-Nummer: 1500-85-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III |