tert-Butyl-6-amino-1H-indazole-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR17051-1G OR17051-250MG
APOSOR17051-1GEA 34.8 CHF
APOSOR17051-1G APOSOR17051-250MG
tert-Butyl-6-amino-1H-indazole-1-carboxylate
Formel: C₁₂H₁₅N₃O₂
Melting Pt: 171…172 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD04114657
CAS-Nummer: 219503-81-8