5-Pyridin-3-yl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR17049-1G OR17049-5G
APOSOR17049-1GEA 108 CHF
APOSOR17049-1G APOSOR17049-5G
5-Pyridin-3-yl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
5-Pyridin-3-yl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formel: C₉H₇N₃O₂
Melting Pt: 308…310 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05170031
CAS-Nummer: 374064-01-4