2,4-Dibrommesitylen
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR17043-100G OR17043-25G OR17043-5G
APOSOR17043-100GEA 0 CHF
APOSOR17043-100G APOSOR17043-25G APOSOR17043-5G
2,4-Dibrommesitylen
2,4-Dibrommesitylen
Formel: C₉H₁₀Br₂
Siedepunkt: 278…279 °C
Melting Pt: 61…63 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013525
CAS-Nummer: 6942-99-0
EINECS: 230-100-1