2-(N-Methyl-2-pyridylamino)ethanol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
2-(Methyl(pyridin-2-yl)amino)ethanol, N-Methyl-N-(2-pyridyl)ethanolamine, 2-[N-(2-Hydroxyethyl)-N-methylamino]pyridine
OR17029-1G
OR17029-5G
APOSOR17029-1GEA
0
CHF
APOSOR17029-1G
APOSOR17029-5G
2-(N-Methyl-2-pyridylamino)ethanol
2-(N-Methyl-2-pyridylamino)ethanol
Formel:
C₈H₁₂N₂O MW: 152,20 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02667633 CAS-Nummer: 122321-04-4 |