3-Brom-p-kresol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Bromo-4-methylphenol, 1-Bromo-3-hydroxy-6-methylbenzene
OR17017-1G OR17017-25G OR17017-5G
APOSOR17017-1GEA 26.2 CHF
APOSOR17017-1G APOSOR17017-25G APOSOR17017-5G
3-Brom-p-kresol 98%
3-Brom-p-kresol
Formel: C₇H₇BrO
MW: 187.04 g/mol
Melting Pt: 54…57 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08273793
CAS-Nummer: 60710-39-6