1-(2-Hydroxyethyl)harnstoff
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(2-Hydroxyethyl)urea
OR17003-100G OR17003-250G OR17003-500G
APOSOR17003-100GEA 158 CHF
APOSOR17003-100G APOSOR17003-250G APOSOR17003-500G
1-(2-Hydroxyethyl)harnstoff
2-Hydroxyethylurea
Formel: C₃H₈N₂O₂
Melting Pt: 164…169 °C
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00059080
CAS-Nummer: 2078-71-9