3-(3-Chlorphenyl)-1H-pyrazol
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR17-1G OR17-250MG
APOSOR17-1GEA 166 CHF
APOSOR17-1G APOSOR17-250MG
3-(3-Chlorphenyl)-1H-pyrazol
3-(3-Chlorophenyl)-1H-pyrazole
Formel: C₉H₇ClN₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09860599
CAS-Nummer: 59843-69-5