2,5-Dichlorpyrazin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR16998-1G OR16998-250MG
APOSOR16998-1GEA 76.6 CHF
APOSOR16998-1G APOSOR16998-250MG
2,5-Dichlorpyrazin
2,5-Dichloropyrazine
Formel: C₄H₂Cl₂N₂
MW: 148.9781 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD04117886
CAS-Nummer: 19745-07-4