5-Methyl-2-furancarbonsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
5-Methylfuran-2-carboxylic acid
OR16977-25G
OR16977-100G
APOSOR16977-25GEA
207
CHF
APOSOR16977-25G
APOSOR16977-100G
5-Methyl-2-furancarbonsäure 98%
5-Methyl-2-furoic acid
Formel:
C₆H₆O₃ MW: 126,11 g/mol Melting Pt: 110 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00092359 CAS-Nummer: 1917-15-3 |