4-Iod-1-methyl-1H-pyrazol-5-carbonsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
OR16973-1G OR16973-250MG OR16973-5G
APOSOR16973-1GEA 34.8 CHF
APOSOR16973-1G APOSOR16973-250MG APOSOR16973-5G
4-Iod-1-methyl-1H-pyrazol-5-carbonsäure 98%
4-Iod-1-methyl-1H-pyrazol-5-carbonsäure
Formel: C₅H₅IN₂O₂
MW: 252.01 g/mol
Melting Pt: 241…242 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00461121
CAS-Nummer: 75092-30-7