6-Methoxy-1H-indole-3-carbaldehyde 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR1694-1G OR1694-5G
APOSOR1694-1GEA 29.3 CHF
APOSOR1694-1G APOSOR1694-5G
6-Methoxy-1H-indole-3-carbaldehyde 98%
6-Methoxy-1H-indole-3-carbaldehyde
Formel: C₁₀H₉NO₂
Melting Pt: 186…188 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD03848058
CAS-Nummer: 70555-46-3