Allylbromid 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 3-Propenylbromid3-Brompropen
APOSOR16937-250GEA 123 CHF
APOSOR16937-250G APOSOR16937-1KG
Allylbromid 99%
Allylbromid
Formel: C₃H₅Br
MW: 120,98 g/mol
Siedepunkt: 70…71 °C
Melting Pt: –119 °C
Dichte: 1,398 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: –1 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000244
CAS-Nummer: 106-95-6
EINECS: 203-446-6
UN: 1099
ADR: 3+6.1,I