tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)-5-nitro-1H-indole-1-carboxylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: tert-Butyl 3-(hydroxymethyl)-5-nitro-1H-indole-1-carboxylate, 3-(Hydroxymethyl)-5-nitro-1H-indole, N-BOC protected
OR1692-1G OR1692-5G
APOSOR1692-1GEA 36.7 CHF
APOSOR1692-1G APOSOR1692-5G
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)-5-nitro-1H-indole-1-carboxylate 98%
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)-5-nitro-1H-indole-1-carboxylate
Formel: C₁₄H₁₆N₂O₅
MW: 292,2872 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05864712
CAS-Nummer: 914349-07-8