Ethyl [4-(benzyloxy)phenoxy]acetate
Lieferant: Apollo Scientific
OR16912-10G OR16912-1G OR16912-5G
APOSOR16912-10GEA 623 CHF
APOSOR16912-10G APOSOR16912-1G APOSOR16912-5G
Ethyl [4-(benzyloxy)phenoxy]acetate
Ethyl [4-(benzyloxy)phenoxy]acetate
Formel: C₁₇H₁₈O₄
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03847881
CAS-Nummer: 142717-44-0