6-Bromo-2-oxo-1,2-dihydro-3-quinolinecarbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Bromo-1,2-dihydro-2-oxoquinoline-3-carbonitrile
OR16899-1G
APOSOR16899-1GEA 0 CHF
APOSOR16899-1G
6-Bromo-2-oxo-1,2-dihydro-3-quinolinecarbonitrile
6-Bromo-2-oxo-1,2-dihydro-3-quinolinecarbonitrile
Formel: C₁₀H₅BrN₂O
MW: 249,07 g/mol
Melting Pt: 308…311 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09724162
CAS-Nummer: 99465-03-9