1-(tert-Butyl) 2-ethyl 6-bromo-1H-indole-1,2-dicarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 6-bromo-1H-indole-2-carboxylate, N-BOC protected
OR16891-1G OR16891-500MG
APOSOR16891-1GEA 645 CHF
APOSOR16891-1G APOSOR16891-500MG
1-(tert-Butyl) 2-ethyl 6-bromo-1H-indole-1,2-dicarboxylate
1-(tert-Butyl) 2-ethyl 6-bromo-1H-indole-1,2-dicarboxylate
Formel: C₁₆H₁₈BrNO₄
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12025933
CAS-Nummer: 939045-17-7