3,4,6-Trichlorpyridazin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR16890-5G OR16890-25G OR16890-100G
APOSOR16890-5GEA 26.2 CHF
APOSOR16890-5G APOSOR16890-25G APOSOR16890-100G
3,4,6-Trichlorpyridazin
3,4,6-Trichloropyridazine
Formel: C₄HCl₃N₂
MW: 183.4231 g/mol
Siedepunkt: 96…97.5 °C/2mmHg
Melting Pt: 55…59 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00834957
CAS-Nummer: 6082-66-2