2,3,5-Trichlor-4-iodpyridin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
4-Iodo-2,3,5-trichloropyridine
OR16889-1G
OR16889-5G
APOSOR16889-1GEA
403
CHF
APOSOR16889-1G
APOSOR16889-5G
2,3,5-Trichlor-4-iodpyridin 95%
2,3,5-Trichlor-4-iodpyridin
Formel:
C₅HCI₃IN Lager Temperatur: Kühlschrank |
CAS-Nummer:
406676-23-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III |