4-(4-Methylpiperazino)-2-(4-methylpiperidino)aniline
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
4-(4-Methylpiperazin-1-yl)-2-(4-methylpiperidin-1-yl)aniline
OR16881-1G
OR16881-500MG
APOSOR16881-1GEA
805
CHF
APOSOR16881-1G
APOSOR16881-500MG
4-(4-Methylpiperazino)-2-(4-methylpiperidino)aniline
4-(4-Methylpiperazino)-2-(4-methylpiperidino)aniline
Formel:
C₁₇H₂₈N₄ MW: 288.44 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD12025950 CAS-Nummer: 1160474-88-3 |