3-(2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)-1-propanamine
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR16878-1G
APOSOR16878-1GEA 645 CHF
APOSOR16878-1G
3-(2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)-1-propanamine
3-(2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)-1-propanamine
Formel: C₇H₁₅NO₂
MW: 145,2 g/mol
Siedepunkt: 91…92 °C/14mmHg
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09923637
CAS-Nummer: 66442-97-5
UN: 2735
ADR: 8,III