3-Iod-4-nitro-1H-indazol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR16867-1G OR16867-500MG
APOSOR16867-1GEA 80.1 CHF
APOSOR16867-1G APOSOR16867-500MG
3-Iod-4-nitro-1H-indazol
3-Iodo-4-nitro-1H-indazole
Formel: C₇H₄IN₃O₂
MW: 289.0300 g/mol
Melting Pt: 210…212 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD07781574
CAS-Nummer: 885521-22-2