5-Chlor-2-formylpyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-Chloropyridine-2-carbaldehyde, 5-Chloropicolinaldehyde, 5-Chloro-2-pyridinecarbaldehyde
OR16864-1G OR16864-5G OR16864-10G
APOSOR16864-1GEA 26.2 CHF
APOSOR16864-1G APOSOR16864-5G APOSOR16864-10G
5-Chlor-2-formylpyridin
5-Chlor-2-formylpyridin
Formel: C₆H₄ClNO
Melting Pt: 66…68 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08277271
CAS-Nummer: 31181-89-2