3-Bromo-2-methyl-6-nitro-2H-indazole
Lieferant: Apollo Scientific
OR16857-1G OR16857-250MG
APOSOR16857-1GEA 243 CHF
APOSOR16857-1G APOSOR16857-250MG
3-Bromo-2-methyl-6-nitro-2H-indazole
3-Bromo-2-methyl-6-nitro-2H-indazole
Formel: C₈H₆BrN₃O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02666041
CAS-Nummer: 74209-41-9