4-Chloroindole-3-carbaldehyde 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Chloro-1H-indole-3-carbaldehyde
OR1683-5G
APOSOR1683-5GEA 151 CHF
APOSOR1683-5G
4-Chloroindole-3-carbaldehyde 98%
4-Chloroindole-3-carbaldehyde
Formel: C₉H₆ClNO
MW: 179,6030 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD05864704
CAS-Nummer: 876-72-2