1-Methylcyclopropanamine hydrochloride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR16691-5G
APOSOR16691-5GEA 90.5 CHF
APOSOR16691-5G
1-Methylcyclopropanamine hydrochloride 98%
1-Methylcyclopropanamine hydrochloride
Formel: C₄H₁₀ClN
MW: 107,5800 g/mol
Melting Pt: 196…205 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11109576
CAS-Nummer: 88887-87-0