3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxamide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR16676-1G OR16676-25G OR16676-5G
APOSOR16676-1GEA 26.2 CHF
APOSOR16676-1G APOSOR16676-25G APOSOR16676-5G
3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxamide 98%
3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxamide
Formel: C₄H₆N₄O
Siedepunkt: 454 °C
Melting Pt: 187…189 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00082808
CAS-Nummer: 5334-31-6