α-Brom-2,3-dichlortoluol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: alpha-Bromo-2,3-dichlorotoluene, 2,3-Dichlorobenzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-2,3-dichlorobenzene
OR16672-25G
APOSOR16672-25GEA 198 CHF
APOSOR16672-25G
α-Brom-2,3-dichlortoluol 98%
α-Brom-2,3-dichlortoluol
Formel: C₇H₅BrCl₂
MW: 239,93 g/mol
Siedepunkt: 140…144 °C/31mmHg
Melting Pt: 29…32 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03701317
CAS-Nummer: 57915-78-3
UN: 3261
ADR: 8,II