1,11-Undecandisäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR16665-100G OR16665-25G
APOSOR16665-100GEA 61 CHF
APOSOR16665-100G APOSOR16665-25G
1,11-Undecandisäure
1,11-Undecandisäure
Formel: C₁₁H₂₀O₄
Melting Pt: 108…111 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004444
CAS-Nummer: 1852-04-6