4-Amino-2-methoxypyrimidine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2-Methoxypyrimidin-4-amine
OR16620-1G
OR16620-5G
APOSOR16620-1GEA
34.8
CHF
APOSOR16620-1G
APOSOR16620-5G
4-Amino-2-methoxypyrimidine 97%
4-Amino-2-methoxypyrimidine
Formel:
C₅H₇N₃O MW: 125,13 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00128201 CAS-Nummer: 3289-47-2 |