4-Brom-1H-indol-3-carbaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR1662-1G OR1662-5G OR1662-25G
APOSOR1662-1GEA 34.8 CHF
APOSOR1662-1G APOSOR1662-5G APOSOR1662-25G
4-Brom-1H-indol-3-carbaldehyd 98%
4-Bromoindole-3-carboxyaldehyde
Formel: C₉H₆BrNO
Melting Pt: 179 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05864695
CAS-Nummer: 98600-34-1