Glycolaldehyde diethyl acetal
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Hydroxyacetaldehyde diethyl acetal, 2,2-Diethoxyethanol
OR16597-100G
OR16597-25G
OR16597-5G
APOSOR16597-100GEA
358
CHF
APOSOR16597-100G
APOSOR16597-25G
APOSOR16597-5G
Glycolaldehyde diethyl acetal
Glycolaldehyde diethyl acetal
Formel:
HOCH₂CH(OCH₂CH₃)₂ MW: 134,18 g/mol Siedepunkt: 166…167 °C Flash-Pt: 62 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00051486 CAS-Nummer: 621-63-6 EINECS: 210-697-5 |