2-Iodobenzenesulphonic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR16595-1G OR16595-5G OR16595-25G
APOSOR16595-1GEA 34.8 CHF
APOSOR16595-1G APOSOR16595-5G APOSOR16595-25G
2-Iodobenzenesulphonic acid 98%
2-Iodobenzenesulphonic acid
Formel: C₆H₅IO₃S
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01860232
CAS-Nummer: 63059-25-6
UN: 3261
ADR: 8,III