1-Boc-4-bromindol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-Boc-4-Bromoindole, 4-Bromo-1H-indole, N-BOC protected
OR1655-1G OR1655-500MG
APOSOR1655-1GEA 43.6 CHF
APOSOR1655-1G APOSOR1655-500MG
1-Boc-4-bromindol 95%
1-Boc-4-bromindol
Formel: C₁₃H₁₄BrNO₂
MW: 296.16 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04117874
CAS-Nummer: 676448-17-2