Natriumoctylsulfat 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Octyl sulphate, sodium salt, Octyl sulphuric acid salt
OR16472-25G
APOSOR16472-25GEA 177 CHF
APOSOR16472-25G
Natriumoctylsulfat 99%
Natriumoctylsulfat
Formel: C₈H₁₇NaO₄S
MW: 232,28 g/mol
Melting Pt: 210 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007470
CAS-Nummer: 142-31-4