N-Methyl-1-(p-tolyl)methanamine
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: N-Methyl-4-methylbenzylamine
OR16470-1G OR16470-25G OR16470-5G
APOSOR16470-1GEA 69.6 CHF
APOSOR16470-1G APOSOR16470-25G APOSOR16470-5G
N-Methyl-1-(p-tolyl)methanamine
N-Methyl-1-(p-tolyl)methanamine
Formel: C₉H₁₃N
MW: 135,2100 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04115412
CAS-Nummer: 699-04-7
UN: 3265
ADR: 8,III