4-Amino-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Aminopyrazole, 1H-Pyrazol-4-amine
OR16453-10G OR16453-1G OR16453-5G
APOSOR16453-10GEA 159 CHF
APOSOR16453-10G APOSOR16453-1G APOSOR16453-5G
4-Amino-1H-pyrazole
4-Amino-1H-pyrazole
Formel: C₃H₅N₃
MW: 83,09 g/mol
Melting Pt: 72…82 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01693729
CAS-Nummer: 28466-26-4