2-Methylthiophene-3-carboxylic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR16451-1G
OR16451-5G
APOSOR16451-1GEA
26.2
CHF
APOSOR16451-1G
APOSOR16451-5G
2-Methylthiophene-3-carboxylic acid 98%
2-Methylthiophene-3-carboxylic acid
Formel:
C₆H₆O₂S Melting Pt: 115…117 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD01859891 CAS-Nummer: 1918-78-1 |