5-Pyridin-3-ylthiophene-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR16449-1G
OR16449-100MG
OR16449-250MG
OR16449-500MG
APOSOR16449-1GEA
439
CHF
APOSOR16449-1G
APOSOR16449-100MG
APOSOR16449-250MG
APOSOR16449-500MG
5-Pyridin-3-ylthiophene-2-carboxylic acid
5-Pyridin-3-ylthiophene-2-carboxylic acid
Formel:
C₁₀H₇NO₂S MW: 205,24 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06496471 CAS-Nummer: 278803-20-6 |