6-Amino-2-methylnicotinic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR16448-1G OR16448-100MG OR16448-250MG OR16448-500MG OR16448-2.5G
APOSOR16448-1GEA 518 CHF
APOSOR16448-1G APOSOR16448-100MG APOSOR16448-250MG APOSOR16448-500MG APOSOR16448-2.5G
6-Amino-2-methylnicotinic acid
6-Amino-2-methylnicotinic acid
Formel: C₇H₈N₂O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09258839
CAS-Nummer: 680208-82-6