2-Hydroxy-5-iodnicotinsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR16444-1G
OR16444-5G
APOSOR16444-1GEA
68
CHF
APOSOR16444-1G
APOSOR16444-5G
2-Hydroxy-5-iodnicotinsäure 95%
2-Hydroxy-5-iodnicotinsäure
Formel:
C₆H₅NO₃ MW: 265,005 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD11100199 CAS-Nummer: 390360-97-1 |