3-Methoxypicolinsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Methoxypyridine-2-carboxylic acid
OR16441-1G OR16441-250MG
APOSOR16441-1GEA 124 CHF
APOSOR16441-1G APOSOR16441-250MG
3-Methoxypicolinsäure
3-Methoxypicolinsäure
Formel: C₇H₇NO₃
MW: 153.1354 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07367569
CAS-Nummer: 16478-52-7