2-(Piperazin-1-yl)benzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR1644-1G OR1644-5G
APOSOR1644-1GEA 0 CHF
APOSOR1644-1G APOSOR1644-5G
2-(Piperazin-1-yl)benzaldehyde
2-(Piperazin-1-yl)benzaldehyde
Formel: C₁₁H₁₄N₂O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 736991-52-9