3-Chlor-2-methylpropen
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR16423-250G OR16423-1KG
APOSOR16423-250GEA 0 CHF
APOSOR16423-250G APOSOR16423-1KG
3-Chlor-2-methylpropen
3-Chlor-2-methylpropen
Formel: C₄H₇Cl
MW: 90,55 g/mol
Siedepunkt: 71…72 °C
Melting Pt: –80 °C
Dichte: 0.925 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: –10 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000953
CAS-Nummer: 563-47-3
EINECS: 209-251-2
UN: 2554
ADR: 3,II